アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-7.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
172-175 °C
溶解性
0.38 g/L
かさ密度
250‑350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Melting range (lower value): ≥ 175 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3