アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4343 (lit.)
bp
189-192 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CCN(CC)CC
InChI
1S/C10H24N2/c1-5-11(6-2)9-10-12(7-3)8-4/h5-10H2,1-4H3
InChI Key
DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127078-BULK:
127078-VAR:
127078-50G:
127078-10G:
試験成績書(COA)