Merck
752975
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450
密度
1.068 g/mL at 25 °C
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
InChI Key
SYGAXBISYRORDR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
214.0 °F
引火点(℃)
101.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
752975-5G:
752975-VAR:
752975-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cassandra L Petrou et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(31), 6814-6826 (2020-04-29)
Fibrotic disorders account for over one third of mortalities worldwide. Despite great efforts to study the cellular and molecular processes underlying fibrosis, there are currently few effective therapies. Dual-stage polymerization reactions are an innovative tool for recreating heterogeneous increases in