Merck
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
別名:
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
含みます
~1% MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.456
密度
1.129 g/mL at 25 °C
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
InChI Key
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.1 °F
引火点(℃)
90.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734349-1G:4548173376493
734349-BULK:
734349-VAR:
734349-5G:4548173372242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
734349-5G4061831831962
734349-1G4061825593067