About This Item
化学式:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
91 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
InChI Key
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
404667-BULK:
404667-25ML:
404667-VAR:
404667-5ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)