B80003
N-(3-ブロモプロピル)フタルイミド
98%
別名:
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
268.11
Beilstein:
157547
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI Key
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B80003-100G:
B80003-25G:
B80003-BULK:
B80003-10G:
B80003-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック