Merck
260908
Sigma-Aldrich
N-ブロモフタルイミド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
226.03
Beilstein:
131211
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
194-198 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
BrN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI Key
MARXMDRWROUXMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-ブロモフタルイミドは以下の用途で使用されています:
  • アルケンのアリルアミノ化反応の試薬として
  • キラルリン酸触媒不斉臭素化による多置換ビアリール誘導体のエナンチオ選択的合成における臭素化試薬
  • 純粋形または錠剤中のイソニアジドの滴定定量における滴定剤として
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260908-VAR:
260908-5G:
260908-25G:
260908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A M el-Brashy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 10(6), 421-426 (1992-06-01)
Two methods are proposed for the determination of isoniazid in pure form or in tablets. In the first method chlorpromazine hydrochloride, when treated with 2-iodoxybenzoic acid as an oxidant in 50% w/v o-phosphoric acid solution, is oxidized to chlorpromazine free
Titrimetric methods for the determination of some sulpha drugs using N-bromophthalimide and N-bromosaccharin.
K G Kumar et al.
The Analyst, 113(9), 1369-1372 (1988-09-01)
Tejas P Pathak et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(14), 6120-6123 (2012-04-03)
We report the site-selective bromination of vancomycin to produce, with substantial efficiency, previously unknown monobromovancomycins, a dibromovancomycin, and a tribromovancomycin. We document the inherent reactivity of native vancomycin toward N-bromophthalimide. We then demonstrate significant rate acceleration and perturbation of the
Feng Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1232-1235 (2013-01-15)
A catalytic asymmetric bromocyclization of trisubstituted olefinic amides that uses a C(2)-symmetric mannitol-derived cyclic selenium catalyst and a stoichiometric amount of N-bromophthalimide is reported. The resulting enantioenriched pyrrolidine products, which contain two stereogenic centers, can undergo rearrangement to yield 2,3-disubstituted
Titrimetric determination of para-aminobenzoic acid using N-bromophthalimide and N-bromosaccharin.
K G Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 7(5), 627-631 (1989-01-01)