Merck
135550
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-テトラクロロフタルイミド
97%
別名:
4,5,6,7-テトラクロロイソインドール-1,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8HCl4NO2
CAS番号:
分子量:
284.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, light yellow
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)NC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8HCl4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
InChI Key
LPUUYZVKCMCHLO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide was used to study the influence of metal binding and posttranslational modification of the carboxylated lysine on the activity of recombinant hydantoinase from Agrobacterium radiobacter.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
135550-BULK:
135550-VAR:
135550-25G:
135550-5G:
135550-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cheng-Yang Huang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(1), 111-121 (2008-09-11)
Bacterial hydantoinase possesses a binuclear metal center in which two metal ions are bridged by a posttranslationally carboxylated lysine. How the carboxylated lysine and metal binding affect the activity of hydantoinase was investigated. A significant amount of iron was always