About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO2
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-603-3
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
>500 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
bp
310 °C/1013 hPa
mp
234-238 °C (sublimed)
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
0.6 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI Key
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup