Merck
207942
Sigma-Aldrich
ヒドラジン 一水和物
N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
別名:
抱水ヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · H2O
CAS番号:
分子量:
50.06
Beilstein:
878137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
組成
N2H4, 64-65%
expl. lim.
99.99 %
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒドラジン一水和物の結晶は、三斜晶系およびP3121空間群を示します。
アプリケーション
ヒドラジン一水和物は、2-(6-エチルアミノ-3-エチルイミノ-2,7-ジメチル-3H-キサンテン-9-イル)安息香酸ヒドラジド およびビニル-ベンジルアミンヒドロクロリドの合成に使用されています。また、Ni-Pt合金ナノ粒子からなる二金属触媒支持体や、メソポーラスCeO2支持体の存在下、分解による水素源として使用されています。
ヒドラジン一水和物は、次の反応のための還元剤として使用できます:
  • 過酸化水素機能化カーボンナノチューブ存在下でのニトロアレンの還元。
  • 2-ヨード-5-メトキシアニリンを生成するための4-ヨード-3-ニトロアニソールの還元。
  • グラフェン生成のためのグラフェンオキシド(GO)の還元。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
引火点(℃)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207942-500G:4548173114972
207942-2.5L:
207942-BULK:
207942-100G:4548173114958
207942-5G:4548173114989
207942-3ML-LBL:
207942-3ML-KC:
207942-4X100G:
207942-5ML:
207942-VAR:
207942-2KG:4548173952963
207942-1L:
207942-500ML:
207942-100ML:
207942-2.5KG:4548173114965
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Convergent synthesis of the quinolone substructure of BILN 2061 via carbonylative Sonogashira coupling/cyclization.
Haddad N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(13), 5031-5034 (2006)
Carbon nanotubes oxidized by a green method as efficient metal-free catalysts for nitroarene reduction.
Wu S, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 17(3), 1567-1571 (2015)
High performance supercapacitor for efficient energy storage under extreme environmental temperatures.
Vellacheri R, et al.
Nano Energy, 8, 231-237 (2014)
Yuan-Yuan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(43), 15439-15445 (2015-10-17)
The development of active, selective, and robust catalysts is a key issue in promoting the practical application of hydrazine monohydrate (N2 H4 ⋅H2 O) as a viable hydrogen carrier. Herein, the synthesis of a supported Ni-Pt bimetallic nanocatalyst on mesoporous
Young-Keun Yang et al.
Nature protocols, 2(7), 1740-1745 (2007-07-21)
This protocol describes detailed procedures for the preparation of a rhodamine-based mercury probe and for its applications to the detection of mercury in cells and vertebrate organisms. The mercury probe 1, which is prepared in two steps from rhodamine 6G