アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydrazine
SMILES記法
NN.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
InChI Key
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 2,3,5-トリ-O-アセチル-α-L-アラビノフラノシルトリクロロアセトイミデート
- 二糖4-メトキシフェニルグリコシド
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
259748-BULK:
259748-25G:
259748-VAR:
259748-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック