Merck
471623
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリメチルヒドラジニウムヨウ化物
97%
別名:
1,1,1-Trimethylhydrazine iodide, N,N,N-Trimethylhydrazinium iodide, Trimethylhydrazonium iodide (6CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NN(CH3)3I
CAS番号:
分子量:
202.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
225-230 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[I-].C[N+](C)(C)N
InChI
1S/C3H11N2.HI/c1-5(2,3)4;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HLNPDVKKRBWQAA-UHFFFAOYSA-M
詳細
1,1,1-トリメチルヒドラジニウムヨウ化物([(CH3)3N-NH2]I、TMHI)は、様々な芳香族アミノ化反応の代替求核置換(VNS)試薬として広く使用されています。銀塩と反応すると、以下の塩が生成します:硝酸塩(([(CH3)3N-NH2][NO3])、過塩素酸塩([(CH3)3N-NH2][ClO4])、アジド ([(CH3)3N-NH2][N3]), 5-amino-1H-テトラゾレート([(CH3)3N-NH2][H2N-CN4])および硫酸塩([(CH3)3N-NH2]2[SO4].2H2O)。
アプリケーション
1,1,1-トリメチルヒドラジニウムヨウ化物(TMHI)は、1-X-3,5-ジニトロベンゼンのアミノ化に使用される場合があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
471623-VAR:
471623-10G:
471623-50G:4548173988870
471623-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carles Miró Sabaté et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(9), 2080-2089 (2012-06-29)
1,1,1-Trimethylhydrazinium iodide ([(CH(3))(3)N-NH(2)]I, 1) was reacted with a silver salt to form the corresponding nitrate ([(CH(3))(3)N-NH(2)][NO(3)], 2), perchlorate ([(CH(3))(3)N-NH(2)][ClO(4)], 3), azide ([(CH(3))(3)N-NH(2)][N(3)], 4), 5-amino-1H-tetrazolate ([(CH(3))(3)N-NH(2)][H(2)N-CN(4)], 5), and sulfate ([(CH(3))(3)N-NH(2)](2)[SO(4)]·2H(2)O, 6·2H(2)O) salts. The metathesis reaction of compound 6·2H(2)O with barium salts
Vladimir V Rozhkov et al.
The Journal of organic chemistry, 68(6), 2498-2501 (2003-03-15)
The amination of 1-X-3,5-dinitrobenzenes via the vicarious nucleophilic substitution of hydrogen (VNS) with 1,1,1-trimethylhydrazinium iodide (TMHI) in the presence of t-BuOK or NaOMe in DMSO was studied. It was observed (when X = OMe, OCH(2)CF(3), OCH(2)CF(2)CF(2)H, OPh) that the amination