Merck
196819
Sigma-Aldrich
テトラフルオロフタロニトリル
95%
別名:
1,2-ジシアノ-3,4,5,6-テトラフルオロベンゼン, 3,4,5,6-テトラフルオロ-1,2-ベンゼンジカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F4(CN)2
CAS番号:
分子量:
200.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
81-86 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(C#N)c1F
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
InChI Key
OFLRJMBSWDXSPG-UHFFFAOYSA-N
詳細
テトラフルオロフタロニトリルは以下のものと反応します:
  • 銅、塩化銅(I)または塩化銅(II)と反応して、ヘキサデカフルオロフタロシアニン銅(II)を生成します。
  • 2-ヒドロキシヘキサフルオロ-2-プロピルベンゼンのカリウム塩と反応して、2-フェニル-2-(3,4-ジシアノ-トリフルオロフェノキシ)ヘキサフルオロプロパンを生成します。
  • 1,3-bis(2-ヒドロキシヘキサフルオロ-2-プロピル)ベンゼンの二カリウム塩と反応して、フッ素化されたフタロニトリル樹脂を生成します。
アプリケーション
テトラフルオロフタロニトリルは、ジクロロサブフタロシアニン二量体の合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
196819-VAR:
196819-5G:
196819-BULK:
196819-1G:4548173113081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis of highly fluorinated phthalonitrile resins and cure studies.
Keller TM and Griffith JR.
Journal of Fluorine Chemistry, 13(4), 315-324 (1979)
Synthesis, separation, and characterization of the topoisomers of fused bicyclic subphthalocyanine dimers.
Christian G Claessens et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(14), 2561-2565 (2002-08-31)
Polyfluoroarenes. Part XI. Reactions of tetrafluorophthalonitrile with nucleophilic reagents.
Birchall JM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 456-462 (1970)
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
196819-1G4061838762238