Merck
196711
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CN
CAS番号:
分子量:
193.07
Beilstein:
1913453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
密度
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
InChI Key
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile was used in the synthesis of novel fluorinated poly(ether nitrile)s. It was also used in the synthesis of pentafluorophenyl analogs of noradrenaline, adrenaline and N-methyladrenaline.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196711-BULK:
196711-50G:4548173113074
196711-VAR:
196711-10G:4548173113067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly fluorinated analogues of pharmacologically active compounds.
Chapman NB, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 293-296 (1967)
Synthesis of novel fluorine-containing poly (aryl ether nitrile) s derived from 2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzonitrile.
Kimura K, et al.
Polymer Journal, 33(3), 290-296 (2001)
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two