Merck
157635
Sigma-Aldrich
7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
98%
別名:
(2,5-シクロヘキサジエン-1,4-ジイリデン)-ジマロノニトリル, TCNQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H4N4
CAS番号:
分子量:
204.19
Beilstein:
1427366
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
287-289 °C (dec.) (lit.)
軌道エネルギー
LUMO 4.6 eV 
半導体特性
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
SMILES記法
N#C\C(C#N)=C1/C=C\C(C=C1)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16/h1-4H
InChI Key
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン(TNCQ)は、電荷移動鎖やイオンラジカル塩を形成する4つのシアノ基とπ-共役結合を有する、強力な電子受容体です。電荷移動鎖やイオンラジカル塩は主に、さまざまな半導体用途の製造でpドーパントとして使われます。
アプリケーション
テトラチオテトラセン(TTT)とTNCQを熱的に共析させ、力率0.33μWm-1K-2、電気伝導度57Sm-1のn型薄膜を形成し、薄膜有機熱電発電機を作製できます。TNCQは、化学蒸着(CVD)したグラフェンの機能化に使用できます。また、pドープナノ複合材料になるので、有機太陽光電池(OSC)の導電性陽極としての応用が期待されます。TNCQと酸化グラファイトを使うことで電気化学的センサができ、還元型グルタチオン(GSH)を検出するガラス電極になります。
電荷移動超伝導体の形成に使用する電子受容体分子
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
157635-VAR:
157635-10G:4548173108186
157635-BULK:
157635-1G:4548173108193
157635-5G:4548173108209
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Growth and characterization of 7, 7, 8, 8-tetracyano-quinodimethane crystals on chemical vapor deposition graphene.
Black A, et al.
Journal of Crystal Growth, 453(2), 1-6 (2016)
Thermoelectric Properties of Poly (3-hexylthiophene)(P3HT) Doped with 2, 3, 5, 6-Tetrafluoro-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane (F4TCNQ) by Vapor-Phase Infiltration.
Lim E, et al.
Chemistry of Materials, 30(3), 998-1010 (2018)
Charge-transfer Complex Formed with Bowl-shaped Corannulene as Electron Donor and Planar 7, 7, 8, 8-Tetracyanoquinodimethane as Electron Acceptor.
Yoshida Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(5), 709-711 (2015)
Alexander Mityashin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(12), 1535-1539 (2012-03-01)
The mechanism by which molecular dopants donate free charge carriers to the host organic semiconductor is investigated and is found to be quite different from the one in inorganic semiconductors. In organics, a strong correlation between the doping concentration and
Williams, J.M. et al.
Organic Superconductors (Including Fullerenes): Synthesis, Structure, Properties, and Theory (1992)
資料
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.