Merck
377791
Sigma-Aldrich
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindane-5,5′,6,6′-tetraol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O4
CAS番号:
分子量:
340.41
Beilstein:
2226231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
InChI Key
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SHBG(6462)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377791-VAR:
377791-BULK:
377791-25G:
377791-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)