Merck
T84654
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリフェニル
97%
別名:
(PhO)3P, P(OPh)3, トリフェノキシホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)3P
CAS番号:
分子量:
310.28
Beilstein:
1079456
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
10.7 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 205 °C)
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Olefinations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
屈折率
n20/D 1.59 (lit.)
bp
360 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜リン酸トリフェニル(TPP)は、リン配位子の合成において多用途の試薬として機能する有機リン化合物です。
アプリケーション
トリフェニルホスファイトは以下の用途に用いられています:
  • 加熱工程による遷移金属リン化物ナノ粒子合成時のリン供給源およびリガンドとして
  • アルコールからハロゲン化アルキルへの変換に
  • ペプチド結合剤として
  • オゾンと付加体を形成した後の一重項酸素の低温源として
  • 臭素と反応させ、臭素化剤であるブロモトリフェノキシホスホニウムブロマイドの合成に
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T84654-500G:4548174009123
T84654-25ML:
T84654-3KG:4548174009116
T84654-VAR:
T84654-500ML:
T84654-5ML:
T84654-1L:
T84654-5G:4548174009130
T84654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Triphenyl Phosphite as the Phosphorus Source for the Scalable and Cost-Effective Production of Transition Metal Phosphides
Liu J, et al.
Chemistry of Materials, 30(5), 1799-1807 (2018)
Development of a Safe and Robust Process for the Large-Scale Preparation of a Vinyl Bromide from a Ketone Using a (PhO)3P/Br2-Derived Reagent
Likhite N, et al.
Organic Process Research & Development, 20(5), 977-981 (2016)
Singlet oxygen sources in ozone chemistry
Murray RW and Kaplan M
Journal of the American Chemical Society, 90(2), 537-538 (1968)
458. The organic chemistry of phosphorus. Part I. Some new methods for the preparation of alkyl halides
Landauer SR and Rydon HN
Journal of the Chemical Society, 30(5), 2224-2234 (1953)
Peptide synthesis using triphenyl phosphite and imidazole
Mitin YV and Glinskaya OV
Tetrahedron Letters, 10(60), 5267-5270 (1969)