Merck
270555
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミド
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
グレード
HPLC grade
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.030% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 異なる添加剤と溶媒処理による非溶媒誘起相分離によって調製されたポリ(フッ化ビニリデン)微多孔膜構造の三元フェーズフィールドシミュレーション:この研究では、高度なポリ(フッ化ビニリデン)膜の調製における N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)の使用に焦点を当て、材料科学におけるポリマー処理と膜構造の強化におけるその重要な役割を示しています(Zhang et al., 2024)。
  • スポンジのような構造を持つ PES 中空糸限外濾過膜のタンパク質除去性能の向上:研究では、高性能限外濾過膜の製造における DMAC ′の有効性が実証されており、バイオメディカルアプリケーションと廃水処理におけるその重要性が強調されています (Zhao et al., 2024)。
  • アルファ、ベータ、ガンマを含むポリ(フッ化ビニリデン)エアロゲル。結晶形態: 物理化学的性質と多形構造の相関: この記事は、ポリ(フッ化ビニリデン)エアロゲルの合成における溶媒としての DMAC の汎用性を紹介し、その使用がポリマーの結晶性と特性の理解における大きな進歩につながったことを示しています(Suresh et al., 2024)。
  • セルロースエステル: マグネタイトナノ粒子を組み込んだフィルムのさらなる形成のための合成: この研究では、DMAC を利用してマグネタイトナノ粒子を組み込んだ高度なセルロースエステルフィルムを合成し、多様な産業用途向けの多機能材料の開発におけるその可能性を示しています(Furlan Sandrini et al., 2024)。
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270555-2L:4548173935294
270555-4X2.5L:
270555-VAR:
270555-100ML:4548173935270
270555-18L:4548173921983
270555-1L:4548173935287
270555-BULK:
270555-6X500ML:
270555-4X4L:4548173935300
270555-2.5L:
270555-500ML:
270555-6X800ML:
270555-4L:
270555-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and