Merck
124818
Sigma-Aldrich
ビフェニル-4,4′-ジスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSO2C6H4C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
351.23
Beilstein:
2222668
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
205-208 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O4S2/c13-19(15,16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(14,17)18/h1-8H
InChI Key
OTFAWEIFBPUXOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Biphenyl-4,4′-disulfonyl chloride reacts with cycloinulohexaose in pyridine to form capped cyclofructan, 6A,6C-di-O-(biphenyl-4,4′-disulfonyl)-cycloinulohexaose.
アプリケーション
Biphenyl-4,4′-disulfonyl chloride was used in the synthesis of 6A,6D-diamino-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
124818-BULK:
124818-5G:
124818-VAR:
124818-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Harold Cruz et al.
Chirality (2018-06-07)
Herein, we report the synthesis of C2 -symmetric sulfonamides as homogeneous and heterogeneous organocatalysts and their application in the enantioselective conjugate 1,4-Michael addition of carbonylic nucleophiles to β-nitrostyrene. Organocatalysts hydrogen bond to β-nitrostyrene and enamine in the transition state, mimicking
Capped cyclofructan. Preparation and structure determination of 6A, 6C-di-O-(biphenyl-4, 4'-disulfonyl)-cycloinulohexaose.
Atsumi M, et al.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5661-5664 (1994)
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically