Merck
168092
Sigma-Aldrich
エチル 2-オキソシクロペンタンカルボキシラート
95%
別名:
2-(エトキシカルボニル)シクロペンタノン, エチル シクロペンタノン-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C5H7CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
387787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マイクロリアクターにおける2-オキソシクロペンタンカルボン酸エチルと臭化ベンジルの相間移動ベンジル化反応が研究されました。 2-オキソシクロペンタンカルボン酸エチルは、コバルト(II)シッフ塩基錯体触媒による一級および二級アルコールの酸化に関与しています
アプリケーション
2-オキソシクロペンタンカルボン酸エチルは、(±)-cis,cis-スピロ[4.4]ノナン-1,6-ジオールの立体選択的合成に使用されます。タニコリドの合成にも使用されます
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
168092-BULK:
168092-25G:
168092-VAR:
168092-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Masaharu Ueno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 936-937 (2003-05-15)
Phase-transfer alkylation in a microreactor proceeds smoothly, and the reaction has been found to be more efficient than that in a round-bottomed flask with vigorous stirring; we have observed by an optical microscope study that an interfacial area provided by
An improved synthesis and resolution of (?)-< i> cis, cis</i>-spiro [4.4] nonane-1, 6-diol.
Nieman JA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 1973-1976 (1993)
A new synthesis of tanikolide.
Zhai H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2893-2894 (2003)
Cobalt (II) Schiff's base complex catalysed oxidation of alcohols with dioxygen in the presence of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Punniyamurthy T and Iqbal J.
Tetrahedron Letters, 35(23), 4007-4010 (1994)