Merck
445088
Sigma-Aldrich
マロン酸モノ-エチル
別名:
(エトキシカルボニル)酢酸, 3-エトキシ-3-オキソプロパン酸, マロン酸エチル, マロン酸水素エチル, マロン酸水素モノエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
132.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
不純物
<10% ethyl malonate, potassium salt
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応剤:
  • ディークマン 閉環によるテトラミン酸の調製
  • 有機触媒脱炭酸デーブラー・クネーフェナーゲル反応
  • アミノ修飾オリゴヌクレオチドへの抱合
  • アシル化反応(アシル化剤)
  • 有望なプリオン病治療のためのインドールグリオキシルアミド
  • アルデヒドとのクネーフェナーゲル縮合
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445088-VAR:
445088-BULK:
445088-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hamidreza Zolata et al.
Nuclear medicine and biology, 42(2), 164-170 (2014-10-15)
Indium-111 labeled, Trastuzumab-Doxorubicin Conjugated, and APTES-PEG coated magnetic nanoparticles were designed for tumor targeting, drug delivery, controlled drug release, and dual-modal tumor imaging. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) were synthesized by thermal decomposition method to obtain narrow size particles. To
Synthesis of DEFG ring system of cneorins.
Koskinen AMP and Pihko AJ.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 17, 20-35 (2008)
Olivier Boulat et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 41(12), 1642-1658 (2004-01-08)
Organic acid analysis is used for the early detection/ exclusion and for the follow-up of inherited disorders of amino acid and organic acid metabolism. Urinary organic acid concentrations in 417 healthy Caucasian children (1 day to 17 years of age)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.