Merck
164011
Sigma-Aldrich
3-クロロ-3-オキソプロピオン酸メチル
97%
別名:
メチルマロニルクロリド, メチルクロロホルミルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2COCl
CAS番号:
分子量:
136.53
Beilstein:
1754078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI Key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-クロロ-3-オキソプロピオン酸メチルは、ω-ヒドロキシアルキル置換基を有する4-シアノ-1,1′-ビフェニル誘導体と反応して、液晶性直鎖マロネートおよびシアノアセテートを生成します。
アプリケーション
3-クロロ-3-オキソプロピオン酸メチルは、樹脂結合4-トシルキノリノン、1-アントラセン-9-イルメチル 3-メチル 2,2-ジメチルマロネートおよび1-(4-(3,5-ジヒドロピレン-1-イル)ブチル)-3-メチル 2,2-ジメチルマロネートの合成の試薬として使用されました。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
164011-BULK:
164011-VAR:
164011-5G:
164011-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A general solid phase synthesis of 4-substituted quinolinones via Pd-catalyzed cross coupling.
Xu C, et al.
Tetrahedron Letters, 47(28), 4885-4888 (3006)
Katharina C Kress et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 371-378 (2012-04-18)
4-Cyano-1,1'-biphenyl derivatives bearing ω-hydroxyalkyl substituents were reacted with methyl 3-chloro-3-oxopropionate or cyanoacetic acid, giving liquid-crystalline linear malonates and cyanoacetates. These compounds formed monotropic nematic phases at 62 °C down to ambient temperature upon cooling from the isotropic liquid. The mesomorphic
Solvent-free microwave-assisted Bingel reaction in carbon nanohorns.
Economopoulos SP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(39), 7326-7331 (2009)