Merck
63406
Sigma-Aldrich
メチルマロニルクロリド
purum, ≥97.0% (AT)
別名:
メチルクロロホルミルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2COCl
CAS番号:
分子量:
136.53
Beilstein:
1754078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI Key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl malonyl chloride can be used in the synthesis of methyl 7-hydroxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-5(4H)-one-6-carboxylates and 6-carboxamides, which can act like HIV integrase strand transfer inhibitors. It can also be used in the synthesis of Strychnos alkaloids like (-)-leuconicine A and (-)-leuconicine B.
注意
保管中、黄色に変色することがあります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
63406-BULK:
63406-INTR:
63406-10ML:
63406-VAR:
63406-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Total synthesis of (-)-leuconicine A and B"
Sirasani G and Andrade.BR
Organic Letters, 13(17), 4736-4737 (2011)
"Synthesis and HIV-integrase strand transfer inhibition activity of 7-hydroxy [1, 3] thiazolo [5, 4-b]pyridin-5 (4H)-ones"
Boros.EE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(21), 5668-5672 (2006)
Elif Okutan et al.
Journal of fluorescence, 26(6), 2333-2343 (2016-11-01)
Colorimetric fluorescent chemosensors 4 and 5 based on mono- and di- styryl borondipyrromethenes (BODIPY) linked methyl malonyl were designed for detection of hemoglobin (HgB). Their sensing behavior toward various analytes (Br
プロトコル
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
酸によるミネラル化後のCuprizonを使用した光度測定