アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
5% methanesulfonyl chloride
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI Key
NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 不斉メタノフラーレンの樹状前駆体。
- ハプテン-3,6-(O,S-ジメチルチオホスホラミド)-6-オキソヘキサン酸。
- ハプテン-4,3-(O,S-ジメチルチオホスホラミド)-3-オキソプロパン酸。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
414638-10G:
414638-VAR:
414638-1G:
414638-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック