Merck
G3806
Sigma-Aldrich
無水グルタル酸
95%
別名:
Pentanedioic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O3
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
110051
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
SMILES記法
O=C1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI Key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 1-allyl-3-methylimidazolium chlorideにおいてglutaric anhydrideにより改変されるバガスのエステル化メカニズム:この研究では、glutaric anhydrideを用いたバガスの均一なエステル化について調べており、プロセスに対するglutaric anhydrideの使用量の影響を理解する手掛かりを提供しています(H Wang et al., 2017)。
  • 高いガラス転移温度と効率的な応力緩和を有するaminoglycidyl樹脂由来のエポキシ/酸無水物ビトリマー類:高性能エポキシコンポジットにおける硬化剤としてのglutaric anhydrideの使用について考察し、その有効性を他の硬化剤と比較しています(M Giebler et al., 2020)。
  • 近赤外光において形状記憶・自己修復性能を持つフィラーなしのbenzoxazine/エポキシ共重合体に対するglutaric anhydride官能化の影響:glutaric anhydrideがどのように共重合体の性能、特に形状記憶特性や自己修復性能、に影響を及ぼすのかを調べています(L Amornkitbamrung et al., 2022)。
  • 無溶媒・無触媒プロセスを用いたglutaric anhydrideによる官能化セルロースの表面分析と熱挙動:glutaric anhydrideを用いてセルロースの改質を調べ、熱挙動や表面特性に対するその影響を解析しています(H Fahim et al., 2023)。
  • バイオコンジュゲーションとスマートデリバリーのための強力なツールとしての環状酸無水物:この論文では、バイオコンジュゲーションにおけるglutaric anhydrideの使用を検討して、生理活性物質のスマートデリバリーシステムの作製におけるその可能性を強調しています(MV Spanedda et al., 2021)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
347.0 °F - closed cup
引火点(℃)
175 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3806-5G:
G3806-100G:
G3806-500G:
G3806-VAR:
G3806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dana Luca Motoc et al.
Polymers, 13(4) (2021-02-07)
This contribution focuses on the development of flax and flax/basalt hybrid reinforced composites based on epoxidized linseed oil (ELO) resin, exploiting the feasibility of different ratios of glutaric anhydride (GA) to maleinized linseed oil (MLO) in the hardener system (50:0
Xinli Guo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-10)
In order to enhance the sensitivity of drug-resistant ovarian cancer cells to cisplatin (DDP), a co-delivery system was designed for simultaneous delivery of curcumin (CUR) and p53 DNA. Firstly, the bifunctional peptide K14 composed of tumor targeting peptide (tLyP-1) and
T Tanaka et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 16(12), 1270-1275 (1993-12-01)
The tumor distribution and the disposition of serum proteins, such as albumin, fetuin, transferrin, and IgG, were investigated in mice bearing Sarcoma 180. Serum proteins labeled with fluoresceinisothiocyanate (FITC) were administered to the mice. The FITC-labeled proteins acylated with glutaric
Purushothaman Gopinath et al.
Organic letters, 14(5), 1358-1361 (2012-02-22)
We describe the desymmetrization of meso-glutaric anhydrides to chiral hemiesters using a bench-stable homodinuclear Ni(2)-(Schiff base) complex as the catalyst in good to excellent yield (up to 99%) and enantioselectivity (up to 94%). Using the opposite enantiomer of the catalyst
Jaleh Varshosaz et al.
Journal of drug targeting, 19(2), 140-153 (2010-05-01)
An oral colon-targeted formulation of budesonide was developed for treatment of ulcerative colitis. Budesonide conjugates were prepared using glutarate spacer and different molecular weights (MW) of dextran and their degree of substitution (DS), solubility, and stability were examined. Drug release