Merck
125318
Sigma-Aldrich
シトラコン酸無水物
98%
別名:
2-メチルマレイン酸無水物, 3-メチル-2.5-フランジオン, シトラコン酸無水物, メチルマレイン酸無水物, モノメチルマレイン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
Beilstein:
1835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
6-10 °C (lit.)
密度
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シトラコン酸無水物は無水マレイン酸の誘導体であり、2-メチルマレイン酸無水物としても知られています。無水物基の存在により反応性が高く、加水分解、エステル化、アミド化、付加反応を行うことができます。 ポリマー鎖間に共有結合を生じさせる架橋剤として用いることができ、ポリマーネットワークの機械的強度と熱安定性を高めることができます。生理活性分子の生体結合と固定化のツールとしての可能性があります。
アプリケーション
無水シトラコン酸は以下の用途に使用できます:
  • 高温パウチリチウムイオン電池の電解質添加剤として。シトラコン酸無水物は、高温保存中のパウチ細胞の界面インピーダンスを減少させ、その安定化を促進します。
  • 薬物送達システムに使用される生体分子の表面官能化のためのpH感受性リンカーとして。シトラコン酸無水物抱合体の高いpH感受性は、アミド基とカルボン酸基の分離を制限する二重結合の存在に由来します。
  • ヘテロディールス・アルダー反応を介して新規thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazole誘導体を合成する試薬として。@–@これらのthiopyrano誘導体は、抗がん、抗ウイルス、抗トリパノソーマなど多様な生物活性を示します。
  • d-xylose 3,5-anhydrosugar誘導体との開環重合における共単量体として、最大100%再生可能な新規糖由来ポリエステルを形成します。 これは持続可能なポリマー合成原料として役立つ可能性があります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125318-VAR:
125318-100G:
125318-25G:
125318-500G:
125318-BULK:
125318-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Macromolecules, 25, 102-102 (1992)
Jenni E Anttila et al.
Cell transplantation, 28(4), 425-438 (2019-05-01)
A stroke affecting the somatosensory pathway can trigger central post-stroke pain syndrome (CPSP). The symptoms often include hyperalgesia, which has also been described in rodents after the direct damage of the thalamus. Previous studies have shown that hemorrhagic stroke or
Brandon F Maziuk et al.
Acta neuropathologica communications, 6(1), 71-71 (2018-08-03)
The development of insoluble, intracellular neurofibrillary tangles composed of the microtubule-associated protein tau is a defining feature of tauopathies, including Alzheimer's disease (AD). Accumulating evidence suggests that tau pathology co-localizes with RNA binding proteins (RBPs) that are known markers for
Raphael Haase et al.
PloS one, 12(6), e0179217-e0179217 (2017-06-13)
Injury of the glomerular filter causes proteinuria by disrupting the sensitive interplay of the glomerular protein network. To date, studies of the expression and trafficking of glomerular proteins have been mostly limited to in vitro or histologic studies. Here, we
Anh H Cao-Pham et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 189(6), 693-706 (2019-10-06)
In light, giant clams can increase rates of shell formation and growth due to their symbiotic relationship with phototrophic zooxanthellae residing extracellularly in a tubular system. Light-enhanced shell formation necessitates increase in the uptake of Ca2+ from the ambient seawater