安全性情報
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
別名:
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
210-459-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 47 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
転移温度
flash point 111 °C
密度
1.243 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F
引火点(℃)
111 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体