アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
InChI Key
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M81403-5G:
M81403-BULK:
M81403-25G:
M81403-VAR:
M81403-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック