Merck
E20004
Sigma-Aldrich
エチル 2-オキソシクロヘキサンカルボキシラート
95%
別名:
エチル シクロヘキサノン-2-カルボキシラート, 2-(エトキシカルボニル)シクロヘキサノン, 2-オキソシクロヘキサンカルボン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
608356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E20004-VAR:
E20004-100G:
E20004-25G:
E20004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)