Merck
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
別名:
Methyl carbamoylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
117.10
Beilstein:
2237801
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
39-44 °C
官能基
amide
ester
SMILES記法
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChI Key
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63407-INTR-F:
63407-10G-F:
63407-VAR-F:
63407-BULK-F:
63407-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)