Merck
929840
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
別名:
PEGジメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
形状
fine powder
品質水準
分子量
average Mn 3400
含みます
MEHQ as inhibitor
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
溶解性
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(ethylene glycol) (PEG) dimethacrylate is a homobifunctional, hydrophilic, biocompatible polymer commonly used as a crosslinker in PEG hydrogels. Crosslinked networks can be formed via radical initiator induced polymerization or photopolymerization.
アプリケーション
PEG dimethacrylates have numerous applications including tissue engineering, 3D printing applications, surface modifications, PEGylation of proteins and peptides, and drug delivery.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
929840-1G:
929840-BULK:
929840-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)