409006
ジメタクリル酸ジ(エチレングリコール)
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
2,2′-オキシジエチルジメタクリラート, 2,2′-オキシビスエタノールジメタクリラート, ジメタクリル酸ジ(エチレングリコール)
About This Item
おすすめの製品
製品名
ジメタクリル酸ジ(エチレングリコール), 95%
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O5/c1-9(2)11(13)16-7-5-15-6-8-17-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
InChI Key
XFCMNSHQOZQILR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Urethane dimethacrylate-based photopolymerizable resins for stereolithography 3D printing: A physicochemical characterisation and biocompatibility evaluation.:この研究では、ステレオリソグラフィー3Dプリンティングにおけるジメタクリル酸ウレタン系樹脂の使用について探索しています。この材料の詳細な物理化学的特性評価および生体適合性の評価などが行われ、医療および歯科用途における可能性が示されています(Pitzanti G et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409006-250ML:
409006-BULK:
409006-VAR:
409006-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック