蒸気圧
0.02 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
含みます
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
>315 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChI Key
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411736-100ML:
411736-VAR:
411736-BULK:
411736-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
411736-25ML | |
411736-100ML | 4061832072500 |