408999
1,3-ブタンジオールジメタクリラート
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
別名:
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
InChI Key
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408999-1L:
408999-250ML:
408999-BULK:
408999-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
408999-1L | |
408999-250ML | 4061831988864 |