Merck
415332
Sigma-Aldrich
エチレングリコールメチルエーテルメタクリラート
99%
別名:
メタクリル酸2-メトキシエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
144.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
InChI Key
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
詳細
本モノマーから調製されたポリマーは、多価電解質に使用でき、生体適合性があります。
アプリケーション
スチレンおよび2-メトキシエチルメタクリレートのコポリマーの合成に使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415332-50ML:
415332-VAR:
415332-10ML:
415332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Separation of stat-copoly (styrene/2-methoxyethyl methacrylate) samples according to composition by gradient high-performance liquid chromatography.
Glockner G, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 37(11), 3147-3161 (1989)
Caroline R Szczepanski et al.
European polymer journal, 67, 314-325 (2015-05-09)
This work presents an approach to extend the period for phase separation, independent of temperature, in ambient phase-separating photopolymerizations based on the copolymerization of structurally similar mono- and di-vinyl monomers. Copolymer resins composed of triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) and ethylene
Vitalii Rosiuk et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(21), 7009-7017 (2019-05-14)
Nanoprecipitation is a straightforward yet powerful technique to synthesize polymer nanoparticles loaded with various biologically active compounds or contrast agents. Particle formation in this approach is kinetically controlled, and various assembly parameters have been used to control the size distribution