Merck
G1002
Sigma-Aldrich
Gly-Gly
≥99% (titration)
別名:
グリシルグリシン, ジグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CONHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1765223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
white
有効pH範囲
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
262-264 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC15A1(6564)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Gly-Glyは、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)活性の測定用バッファーとして、およびルシフェラーゼアッセイバッファーの成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Gly-Glyすなわちジグリシンは最も単純なジペプチドです。タンパク質分解性を有することができます。Gly-Glyは、グリシルグリシンジペプチダーゼによって加水分解されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G1002-10G:
2007112:
G1002-BULK-PC:
G1002-1KG:
G1002-VAR:
G1002-BULK:
G1002-25G:
G1002-5KG:
G1002-25KG:
G1002-100G:
G1002-1G:
G1002-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ala-Ala
Sigma-Aldrich
A9502
Ala-Ala
Gly-Gly-Gly United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1686386
Gly-Gly-Gly
Open questions in origin of life: experimental studies on the origin of nucleic acids and proteins with specific and functional sequences by a chemical synthetic biology approach
Katarzyna A
Computational and structural biotechnology journal, 9, e201402004-e201402004 (2014)
THE GLYCYLGLYCINE DIPEPTIDASES OF SKELETAL
MUSCLE AND HUMAN UTERUS*
EMIL L. SMITH
The Journal of Biological Chemistry (1947)
Primary Epithelial Cell Models for Cystic Fibrosis Research
Scott H. Randell
Methods in Molecular Biology null
Zheng Ma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(7), 2857-2864 (2009-04-22)
Nephrotoxicity is an important limitation to the clinical use of colistin against Pseudomonas aeruginosa and other gram-negative pathogens. Previous work reported net tubular reabsorption of colistin by the kidney in vivo, but there is no knowledge of its disposition within
Sebastian A Wagner et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(12), 1578-1585 (2012-07-14)
Posttranslational modifications of proteins increase the complexity of the cellular proteome and enable rapid regulation of protein functions in response to environmental changes. Protein ubiquitylation is a central regulatory posttranslational modification that controls numerous biological processes including proteasomal degradation of
プロトコル
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)