Merck
G3915
Sigma-Aldrich
Gly-Gly
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
別名:
グリシルグリシン, ジグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CONHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1765223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
white
有効pH範囲
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
255-260 °C
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES記法
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC15A1(6564)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • メタボローム解析とリピドーム解析を統合した分析により明らかになったホタテガイ(Patinopecten yessoensis)の乾燥過程における風味の向上:この研究では、ホタテガイの乾燥過程における風味増強における Gly-Gly の役割を調査しています。メタボロミクスとリピドミクスの統合分析により、風味形成に関与する主要な生化学的経路を特定し、食品業界における Gly-Gly の重要性を強調しています(Wang et al., 2024)。
  • 骨密度が低い閉経後女性における血清メタボロミクスに基づくプロファイル:この研究では、閉経後の女性の骨密度低下に関連する Gly-Gly などの代謝マーカーを特定し、骨粗鬆症の理解と早期診断のための潜在的なバイオマーカーの解明に貢献しています(Miyamoto et al., 2017)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3915-25G:
G3915-VAR:
G3915-1KG:
G3915-BULK-PC:
G3915-500G:
G3915-100G:
G3915-25KG:
G3915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sebastian A Wagner et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(12), 1578-1585 (2012-07-14)
Posttranslational modifications of proteins increase the complexity of the cellular proteome and enable rapid regulation of protein functions in response to environmental changes. Protein ubiquitylation is a central regulatory posttranslational modification that controls numerous biological processes including proteasomal degradation of
Daniel H Haft et al.
PloS one, 6(12), e28886-e28886 (2011-12-24)
The rhomboid family of serine proteases occurs in all domains of life. Its members contain at least six hydrophobic membrane-spanning helices, with an active site serine located deep within the hydrophobic interior of the plasma membrane. The model member GlpG
P B Armentrout et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(4), 621-631 (2011-09-29)
We present a full computational description of the fragmentation reactions of protonated diglycine (H(+)GG). Relaxed potential energy surface scans performed at B3LYP/6-31 G(d) or B3LYP/6-311 + G(d,p) levels are used to map the reaction coordinate surfaces and identify the transition states (TSs) and
P B Armentrout et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(4), 632-643 (2011-09-29)
We present a full molecular description of fragmentation reactions of protonated diglycine (H(+)GG) by studying their collision-induced dissociation (CID) with Xe using a guided ion beam tandem mass spectrometer (GIBMS). Analysis of the kinetic energy-dependent CID cross sections provides the
Lasse Jenner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3812-3816 (2013-02-23)
Here we present an X-ray crystallography structure of the clinically relevant tigecycline antibiotic bound to the 70S ribosome. Our structural and biochemical analysis indicate that the enhanced potency of tigecycline results from a stacking interaction with nucleobase C1054 within the