安全性情報
P1243
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-2 発現ベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106610
NACRES:
NA.85
リコンビナント
expressed in E. coli
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
pT7-FLAG-2 is a 4.8 kb E . coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAG® fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORFFLAG fusion constructs. This vector requires the use of E. coli cells containing a source of the T7 polymerase, such as BL21(DE3)T1R cells, Catalog Number B2935.
The C-terminal FLAG fusion protein may be detected using Monoclonal ANTI-FLAG?M2, Catalog Number
F3165, and purified using the ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Catalog Number A2220.
Vector Maps and Sequences
構成
  • pT7-FLAG-2 Expression Vector, 10 μg (P6867) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
  • pT7-FLAG-2-BAP Control Vector 1 μg ( P7117) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica Radzio et al.
Retrovirology, 8, 69-69 (2011-08-24)
N348I in HIV-1 reverse transcriptase (RT) confers resistance to zidovudine (AZT) and nevirapine. Biochemical studies demonstrated that N348I indirectly increases AZT resistance by decreasing the frequency of secondary ribonuclease H (RNase H) cleavages that reduce the RNA/DNA duplex length of
Seung-Gi Jin et al.
The Journal of biological chemistry, 280(13), 12700-12709 (2005-02-11)
MBD2 and MBD3 are two proteins that contain methyl-CpG binding domains and have a transcriptional repression function. Both proteins are components of a large CpG-methylated DNA binding complex named MeCP1, which consists of the nucleosome remodeling and histone deacetylase complex
資料
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.