安全性情報
P9743
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-4 発現ベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106610
NACRES:
NA.32
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
pT7-FLAGa-4 is a 6451 bp Escherichia coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAGÒ fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORF-FLAG fusion constructs.
法的情報
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A H Rosenberg et al.
Gene, 56(1), 125-135 (1987-01-01)
Plasmid vectors are described that allow cloning of target DNAs at sites where they will be minimally transcribed by Escherichia coli RNA polymerase but selectively and actively transcribed by T7 RNA polymerase, in vitro or in E. coli cells. Transcription
F W Studier et al.
Journal of molecular biology, 189(1), 113-130 (1986-05-05)
A gene expression system based on bacteriophage T7 RNA polymerase has been developed. T7 RNA polymerase is highly selective for its own promoters, which do not occur naturally in Escherichia coli. A relatively small amount of T7 RNA polymerase provided
資料
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.