Merck
G5417
SAFC
グリシン
医薬品製造
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: -0.006
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: -0.003
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
グリシンは非必須アミノ酸です。アミノ酸の中で最も単純で、生物学においてさまざまな役割を果たします。不斉中心を持たずキラルではないという点で、生体アミノ酸の中で唯一無二の構造を持ちます。治療用組換えたんぱく質およびモノクローナル抗体の商業的バイオ生産のための細胞培養培地成分として広く使用されています。
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5417-10KG:
G5417-BULK:
G5417-VAR:
G5417-CH:
G5417-1KG-CH:
G5417-25KG:
G5417-100G:
G5417-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
グリシン BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
グリシン
グリシン puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
グリシン
グリシン crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
グリシン
Richard A Felix et al.
Brain structure & function, 220(5), 2639-2652 (2014-06-30)
The mammalian superior paraolivary nucleus (SPON) is a major source of GABAergic inhibition to neurons in the inferior colliculus (IC), a well-studied midbrain nucleus that is the site of convergence and integration for the majority ascending auditory pathways en route
A Sundqvist et al.
Oncogene, 32(31), 3606-3615 (2012-08-29)
Deregulation of the transforming growth factor β (TGFβ) signal transduction cascade is functionally linked to cancer. In early phases, TGFβ acts as a tumor suppressor by inhibiting tumor cell proliferation, whereas in late phases, it can act as a tumor
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Bethany L Johnson-Kerner et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1420-1431 (2014-11-16)
Giant axonal neuropathy (GAN) is a progressive neurodegenerative disease caused by autosomal recessive mutations in the GAN gene resulting in a loss of a ubiquitously expressed protein, gigaxonin. Gene replacement therapy is a promising strategy for treatment of the disease;