Merck
G7403
Sigma-Aldrich
グリシン
BioXtra, ≥99% (titration)
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder
テクニック
electron microscopy: suitable
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M
≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES記法
NCC(O)=O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: 0.003
λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グリシンは、走査型電子顕微鏡のサンプル(核)調整中の未反応アルデヒドをクエンチするために使用されています。 免疫標識の工程でのサンプル固定にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グリシンは非必須アミノ酸です。細胞膜を通るカルシウムの流入は、グリシンゲート開閉チャンネルにより媒介されます。グリシンは、ポルフィリン、プリンおよびセリンの合成に関与しています。また、これはNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体への結合において、グルタミン酸の競合的アゴニストとしても働きます。急速に増殖するがん細胞では、アミノ酸需要の増加により、グリシン合成が増加する可能性があります。
脊髄における抑制性神経伝達物質、NMDA受容体のアロステリック調節因子。
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
グリシン meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
グリシン
グリシン analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Supelco
94119
グリシン
Pre-embedding immunogold labeling to optimize protein localization at subcellular compartments and membrane microdomains of leukocytes.
Melo RC
Nature Protocols, 9(10), 2382-2394 (2014)
Visualization of the nucleus and nuclear envelope in situ by SEM in tissue culture cells.
Allen TD
Nature Protocols, 2(5), 1180-1184 (2007)
Metabolite Profiling Identifies a Key Role for Glycine in Rapid Cancer Cell Proliferation
Mohit Jain
Science, 336(6084), 1040-1044 (2012)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
プロトコル
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format