Merck
749443
Sigma-Aldrich
L-オルニチン-3,3,4,4,5,5-d6 塩酸塩
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
(S)-(+)-2,5-ジアミノペンタン酸-3,3,4,4,5,5-d6 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
CAS番号:
分子量:
174.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
mp
245 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749443-BULK:
749443-10MG:
749443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization