Merck
MAK006
Sigma-Aldrich
尿素測定キット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
新しい尿素アッセイキット、MAK471の提供を開始しました!尿素は、ほとんどの動物における窒素代謝の主要な最終生成物であり、肝臓で尿素サイクルと呼ばれる一連の反応により生成されます。尿素サイクルでは、アンモニアが尿素に変換され、血液によって腎臓に運ばれて、体から排出されます。血液中の尿素濃度が高い場合は、腎不全の可能性があります。尿素濃度は、コルチコステロイドなどの特定の薬物の投与に反応して、または脱水やうっ血性心不全による腎臓濾過の低下に反応して上昇することもあります。肝疾患や栄養失調に反応して血中尿素濃度が低下する場合もあります。
アプリケーション
尿素アッセイキットは尿素濃度の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。
適合性
血清、血漿、および尿など様々なサンプルの尿素濃度測定に適しています。
原理
本アッセイでは、尿素濃度は共役酵素反応を用いて測定され、尿素量に比例して発色物質(570 nm)が生成します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Markers of renal function tests.
Gowda S, et al.
North American Journal of Medical Sciences, 2(4), 170-170 (2010)
Urea and ammonia metabolism and the control of renal nitrogen excretion.
Weiner I D, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 10(8), 1444-1458 (2015)
Protein tyrosine phosphatase 1B deficiency in podocytes mitigates hyperglycemia-induced renal injury.
Ito Y, et al.
Metabolism, Clinical and Experimental, 76, 56-69 (2017)
Ammonia metabolism and the urea cycle: function and clinical implications.
Dimski D S.
Journal of Veterinary Internal Medicine, 8(2), 73-78 (1994)
Inhibition of the RhoGTPase Cdc42 by ML141 enhances hepatocyte differentiation from human adipose-derived mesenchymal stem cells via the Wnt5a/PI3K/miR-122 pathway: impact of the age of the donor.
Chaker D, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 167-167 (2018)
プロトコル
Assay protocol for the colorimetric detection of urea in biological samples using the urea assay kit.
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.