安全性情報
MAK475
Sigma-Aldrich
Creatinine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
renal disease; neurological disorders; genitourinary disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Creatinine is synthesized in the body from creatine, which is produced from creatine phosphate during muscle contractions. In the blood, creatinine is removed by filtration through the glomeruli of the kidney and is secreted into urine. In healthy individuals, creatinine secretion is independent of diet and is fairly constant. The creatinine clearance test has become one of the most sensitive tests for measuring glomerular filtration rate. In kidney disease, creatinine levels in the blood are elevated, whereas the creatinine clearance rate and subsequent creatin levels in urine are diminished. Creatinine testing is most widely used to assess kidney function.
特徴および利点
  • The linear detection range of creatinine is 4.8 to 500 µM (0.054 - 5.7 mg/dL) for the colorimetric assay and 0.25 to 100 µM (0.0028 - 1.14 mg/dL) for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Convenient. The procedure involves adding a single working reagent and reading after 60 minutes.
適合性
The kit is suitable for creatinine determination in urine, serum, plasma, and other biological preparations.
原理
The Creatinine Assay Kit uses a reaction sequence to convert a dye into a colored and fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the creatinine concentration in the sample. The reaction specifically excludes both endogenous creatine and ammonia.
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)