認証
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
5.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
food and beverages
pathogen testing
microbiology
適合性
selective for Salmonella spp.
アプリケーション
増菌用選択培地として、食品および環境サンプルに存在するサルモネラ属の単離に使用します。
構成
大豆ミールのパパイン分解物 5 g/1110 mL
塩化ナトリウム 8 g/1110 mL
リン酸一カリウム 1.6 g/1110 mL
無水塩化マグネシウム 18.7 g/L(塩化マグネシウム六水和物換算で40 g/1110 mLに相当)
マラカイトグリーン 0.04 g/1110 mL
塩化ナトリウム 8 g/1110 mL
リン酸一カリウム 1.6 g/1110 mL
無水塩化マグネシウム 18.7 g/L(塩化マグネシウム六水和物換算で40 g/1110 mLに相当)
マラカイトグリーン 0.04 g/1110 mL
調製ノート
蒸留水1 Lに30.0 gを懸濁させます。必要であれば穏やかに加熱して培地を完全に溶解させます。適切なチューブに分注し、115°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17173-VAR:
17173-BULK:
17173-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック