組成
agar, 15 g/L
Glucose, 4%
D(+)-glucose, 40 g/L
peptone, 10 g/L
包装
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
色
light yellow Powder
最終pH
5.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
microbiology
適合性
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Trichophyton spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84088-100G:
84088-VAR:
84088-500G:
84088-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.