グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI Key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
再構成
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9130-250MG:
M9130-10MG:
M9130-VAR:
M9130-BULK:
M9130-1G:
M9130-25MG:
M9130-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
probiotics-and-human