製品名
リン酸 4-メチルウンベリフェリル, phosphatase substrate
詳細
phosphatase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
蛍光検出
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8883-5G:
M8883-250MG:
M8883-1G:
M8883-VAR:
M8883-BULK:
M8883-100MG:
M8883-25MG:
M8883-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック