グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
<0.98 atm ( 100 °C)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
689 °F
当量
104.0-106.0 Apparent
expl. lim.
10.6 %
不純物
≤0.15% water
≤1.0% C2H7NO
≤1.0% C6H15NO3
強熱残分
≤0.005%
色
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 105 g/L at 20 °C
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
- As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
- Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398179-1KG:4548173939711
398179-BULK:
398179-500G:4548173939728
398179-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック