certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001184
traceable to USP 1445925
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
ethanolamine
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
包装
pkg of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1490-1ML-PW:
PHR1490-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック